5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Punto di fusione: 126…129 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01578324 CAS Number: 39974-94-2 |