Stampa…
6-Amino-5-chloronicotinic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110434-1G OR110434-250MG OR110434-5G
APOSOR110434-1GEA 306 EUR
APOSOR110434-1G APOSOR110434-250MG APOSOR110434-5G
6-Amino-5-chloronicotinic acid, grado tecnico
6-Amino-5-chloronicotinic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11132184
CAS Number: 41668-11-5