Stampa…
2',4'-Dimethylacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide
OR110433-5G OR110433-25G
APOSOR110433-5GEA 139 EUR
APOSOR110433-5G APOSOR110433-25G
2',4'-Dimethylacetanilide
2',4'-Dimethylacetanilide
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026125
CAS Number: 2050-43-3
EINECS: 218-088-6