Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 26.1 EUR
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Formula: C₁₀H₁₀O
Punto di ebollizione: 127 °C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001688
CAS Number: 529-34-0