Stampa…
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-o-toluic Acid Ethyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-2-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-o-toluate
OR110425-1G OR110425-25G OR110425-5G
APOSOR110425-1GEA 17.6 EUR
APOSOR110425-1G APOSOR110425-25G APOSOR110425-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00957246
CAS Number: 57414-85-4