Stampa…
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
OR110419-10G OR110419-5G OR110419-25G OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA 24.8 EUR
APOSOR110419-10G APOSOR110419-5G APOSOR110419-25G APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Punto di fusione: 46…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009984
CAS Number: 6908-41-4