Stampa…
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110404-1G OR110404-5G OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA 37.9 EUR
APOSOR110404-1G APOSOR110404-5G APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 120 °C/6mmHg
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792887
CAS Number: 6924-68-1