Stampa…
4-Iodo-3,5-xylenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-2-iodo-3-xylene, 3,5-Dimethyl-4-iodophenol, 4-Iodo-3,5-dimethylphenol
OR1104-1G OR1104-5G OR1104-25G
APOSOR1104-1GEA 26.3 EUR
APOSOR1104-1G APOSOR1104-5G APOSOR1104-25G
4-Iodo-3,5-xylenol
4-Iodo-3,5-xylenol
Formula: C₈H₉IO
Peso molecolare: 248,06 g/mol
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174284
CAS Number: 80826-86-4