Stampa…
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110393-1G OR110393-5G
APOSOR110393-1GEA 132 EUR
APOSOR110393-1G APOSOR110393-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03844853
CAS Number: 316166-47-9