Stampa…
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR110386-100G OR110386-25G OR110386-500G
APOSOR110386-100GEA 193 EUR
APOSOR110386-100G APOSOR110386-25G APOSOR110386-500G
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197,15 g/mol
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014695
CAS Number: 99-42-3