Stampa…
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110385-10G OR110385-5G OR110385-50G
APOSOR110385-10GEA 51 EUR
APOSOR110385-10G APOSOR110385-5G APOSOR110385-50G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016999
CAS Number: 19013-10-6