Stampa…
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11038-100G OR11038-500G OR11038-250G
APOSOR11038-100GEA 161 EUR
APOSOR11038-100G APOSOR11038-500G APOSOR11038-250G
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₄
Peso molecolare: 233,02 g/mol
Punto di fusione: 268…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002513
CAS Number: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4