Stampa…
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR110379-1G OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA 139 EUR
APOSOR110379-1G APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formula: C₅H₅ClN₂O
Punto di fusione: 206…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030773
CAS Number: 17551-52-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III