Stampa…
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 5-Chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-iodopyridin-2-amine
OR110378-5G OR110378-10G OR110378-25G
APOSOR110378-5GEA 97.4 EUR
APOSOR110378-5G APOSOR110378-10G APOSOR110378-25G
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₄ClIN₂
Peso molecolare: 254,46 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07644578
CAS Number: 211308-81-5