Stampa…
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110376-1G OR110376-100MG
APOSOR110376-1GEA 84.1 EUR
APOSOR110376-1G APOSOR110376-100MG
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Formula: C₆H₄ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972384
CAS Number: 627501-18-2