Stampa…
5-Methoxy-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110371-1G OR110371-250MG
APOSOR110371-1GEA 120 EUR
APOSOR110371-1G APOSOR110371-250MG
5-Methoxy-1H-indazole
5-Methoxy-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781657
CAS Number: 94444-96-9