Stampa…
Pyrazine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
OR11036-100G OR11036-250G OR11036-500G
APOSOR11036-100GEA 46.6 EUR
APOSOR11036-100G APOSOR11036-250G APOSOR11036-500G
Pyrazine-2-carboxylic acid
Pyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,1 g/mol
Punto di fusione: 222…225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006130
CAS Number: 98-97-5
EINECS: 202-718-1