Stampa…
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110357-10G OR110357-1G OR110357-5G
APOSOR110357-10GEA 569 EUR
APOSOR110357-10G APOSOR110357-1G APOSOR110357-5G
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829059
CAS Number: 64038-03-5