Stampa…
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110350-1G OR110350-5G
APOSOR110350-1GEA 134 EUR
APOSOR110350-1G APOSOR110350-5G
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699212
CAS Number: 59128-02-8