Stampa…
2-Chloropyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Chloropyrazine
OR11035-100G OR11035-25G OR11035-1KG
APOSOR11035-100GEA 43.7 EUR
APOSOR11035-100G APOSOR11035-25G APOSOR11035-1KG
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Formula: C₄H₃ClN₂
Peso molecolare: 114,53 g/mol
Punto di ebollizione: 153…154 °C
Densità: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006124
CAS Number: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III