Stampa…
5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110341-5G OR110341-25G
APOSOR110341-5GEA 36.4 EUR
APOSOR110341-5G APOSOR110341-25G
5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
Formula: C₄H₃BrClN₃
Peso molecolare: 208,4500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109828
CAS Number: 21943-13-5