Stampa…
Potassio ter-butilato 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11033-100G OR11033-500G OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA 102 EUR
APOSOR11033-100G APOSOR11033-500G APOSOR11033-1KG
Potassio ter-butilato 97%
Potassio ter-butilato
Formula: C₄H₉KO
Punto di fusione: 255 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012162
CAS Number: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2+8,II