Stampa…
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 34.8 EUR
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formula: C₅H₆N₄O₂
Punto di fusione: 209…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00118332
CAS Number: 6343-98-2