Stampa…
Potassio acetato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11032-10KG OR11032-5KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 695 EUR
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-5KG APOSOR11032-1KG
Potassio acetato 99%
Potassio acetato
Formula: CH₃COOK
Punto di fusione: 303…307 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012458
CAS Number: 127-08-2
EINECS: 204-822-2