Stampa…
3-Nitrobenzhydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitrobenzoic hydrazide
OR110308-5G OR110308-25G OR110308-100G
APOSOR110308-5GEA 58.2 EUR
APOSOR110308-5G APOSOR110308-25G APOSOR110308-100G
3-Nitrobenzhydrazide
3-Nitrobenzhydrazide
Formula: C₇H₇N₃O₃
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017059
CAS Number: 618-94-0