Stampa…
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110285-10G OR110285-1G OR110285-5G
APOSOR110285-10GEA 379 EUR
APOSOR110285-10G APOSOR110285-1G APOSOR110285-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Formula: C₈H₇N₃OS
Punto di fusione: 179 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02713577
CAS Number: 28891-34-1