Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110284-1G OR110284-250MG
APOSOR110284-1GEA 474 EUR
APOSOR110284-1G APOSOR110284-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Punto di fusione: 207…210 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14583145
CAS Number: 1004550-20-2