Stampa…
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110278-1G OR110278-5G
APOSOR110278-1GEA 58.2 EUR
APOSOR110278-1G APOSOR110278-5G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,48 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08667858
CAS Number: 886371-28-4