Stampa…
Methyl-2-amino-5-bromonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-5-bromopyridine-3-carboxylate
OR110269-1G OR110269-5G
APOSOR110269-1GEA 51 EUR
APOSOR110269-1G APOSOR110269-5G
Methyl-2-amino-5-bromonicotinate
Methyl-2-amino-5-bromonicotinate
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 145…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117787
CAS Number: 50735-34-7