Stampa…
Methyl-2-aminonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminonicotinate
OR110267-5G OR110267-100G OR110267-25G
APOSOR110267-5GEA 61.1 EUR
APOSOR110267-5G APOSOR110267-100G APOSOR110267-25G
Methyl-2-aminonicotinate
Methyl-2-aminonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128872
CAS Number: 14667-47-1