Stampa…
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110265-1G OR110265-5G
APOSOR110265-1GEA 0 EUR
APOSOR110265-1G APOSOR110265-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052747
CAS Number: 37619-24-2