4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₂ Punto di fusione: 153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01319051 CAS Number: 181219-01-2 |