Stampa…
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR110248-1G OR110248-5G OR110248-10G
APOSOR110248-1GEA 66.9 EUR
APOSOR110248-1G APOSOR110248-5G APOSOR110248-10G
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09759125
CAS Number: 90322-32-0