Stampa…
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Propylbenzimidazole
OR110235-5G OR110235-10G
APOSOR110235-5GEA 121 EUR
APOSOR110235-5G APOSOR110235-10G
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Peso molecolare: 160,2200 g/mol
Punto di fusione: 150…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087477
CAS Number: 5465-29-2