Stampa…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 14.7 EUR
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₅BN₂O₂
Peso molecolare: 194,039 g/mol
Punto di fusione: 142…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453063
CAS Number: 269410-08-4