2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110228-1G
OR110228-5G
APOSOR110228-1GEA
0
EUR
APOSOR110228-1G
APOSOR110228-5G
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formula:
C₁₁H₁₂Cl₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08064759 CAS Number: 133052-59-2 |