Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110222-1G OR110222-250MG OR110222-500MG OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA 219 EUR
APOSOR110222-1G APOSOR110222-250MG APOSOR110222-500MG APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Punto di fusione: 231…233 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994697
CAS Number: 64951-11-7