Stampa…
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrobenzhydrazide
OR110221-10G OR110221-1G OR110221-5G
APOSOR110221-10GEA 448 EUR
APOSOR110221-10G APOSOR110221-1G APOSOR110221-5G
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
2-Methyl-3-nitrobenzenecarbohydrazide
Formula: C₈H₉N₃O₃
Peso molecolare: 195,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03422927
CAS Number: 869942-83-6