Stampa…
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110210-1G OR110210-5G
APOSOR110210-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110210-1G APOSOR110210-5G
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505059
CAS Number: 154258-67-0