Stampa…
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110207-1G OR110207-5G
APOSOR110207-1GEA 65.5 EUR
APOSOR110207-1G APOSOR110207-5G
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Peso molecolare: 300,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505028
CAS Number: 1216708-87-0