Stampa…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110205-1G OR110205-250MG
APOSOR110205-1GEA 132 EUR
APOSOR110205-1G APOSOR110205-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2-(1H-Pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₆H₅N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00105072
CAS Number: 166196-73-2