Stampa…
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110200-1G OR110200-5G
APOSOR110200-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110200-1G APOSOR110200-5G
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇N₃O₄
Peso molecolare: 221,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553052
CAS Number: 406192-63-0