Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1102-1G OR1102-5G
APOSOR1102-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1102-1G APOSOR1102-5G
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁Cl₂N₅
Punto di fusione: 247…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053020
CAS Number: 4022-81-5