Stampa…
Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110199-1G OR110199-5G
APOSOR110199-1GEA 19 EUR
APOSOR110199-1G APOSOR110199-5G
Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,6-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 259,887 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02186226
CAS Number: 478040-91-4