Stampa…
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110198-1G OR110198-5G
APOSOR110198-1GEA 102 EUR
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Peso molecolare: 303,54 g/mol
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496148
CAS Number: 861208-16-4