Stampa…
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110195-1G OR110195-5G
APOSOR110195-1GEA 46.6 EUR
APOSOR110195-1G APOSOR110195-5G
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₄S
Peso molecolare: 251,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791163
CAS Number: 25785-09-5