Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylpyrazole
OR110194-10G OR110194-1G OR110194-5G
APOSOR110194-10GEA 0 EUR
APOSOR110194-10G APOSOR110194-1G APOSOR110194-5G
1-Methyl-1H-pyrazole
1-Methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆N₂
Peso molecolare: 82,11 g/mol
Punto di ebollizione: 127 °C
Densità: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144943
CAS Number: 930-36-9