Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110193-1G OR110193-5G
APOSOR110193-1GEA 139 EUR
APOSOR110193-1G APOSOR110193-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrN₃
Peso molecolare: 222,05 g/mol
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659617
CAS Number: 885950-21-0