Stampa…
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 91.6 EUR
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 221,28 g/mol
Punto di fusione: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661903
CAS Number: 34761-09-6