Stampa…
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110189-10G OR110189-1G OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA 335 EUR
APOSOR110189-10G APOSOR110189-1G APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100113
CAS Number: 1207537-67-4